Learn More
IKA™ R 104 Stand
Codice prodotto. 10072622 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
T 10 Basic and T 10 Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10072622 T 10 Basic and T 10 Standard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10072622 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003386000
In stock
Specifica
Product Type Stand
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Altezza (sistema metrico) 370 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 355 mm
Larghezza (sistema metrico) 242 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) T 10 Basic and T 10 Standard
Quantità confezione 1 Ea.