Learn More
IKA™ R 1402 Dissolver Stirrer
Codice prodotto. 10483151 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
42 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) albero Dimensione della confezione
10483151 42 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10483151 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0001243300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    335.06€ / pezzi 1
    Risparmia 25.94€
    7% Sconto
In stock
Helps to provide high speed stirring in the laboratory.
  • For use with EUROSTAR 20 high speed digital stirrers
  • Working range of 1 to 30L
  • Stirrer diameter of 40mm
Order Info
DiameterMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Working range of 1 to 30L
Diametro (sistema imperiale) 1.6 in.
Diametro (sistema imperiale) albero 1.7 in.
Diametro (sistema metrico) 40 mm
Diametro (sistema metrico) albero 42 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) EUROSTAR 20 high speed digital stirrers
Tipo Dissolver