Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 95+%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10493195 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10493195 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10035173 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10493195 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 382342500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 99646-28-3
Formula molecolare C48H40P2
Molecular Weight (g/mol) 678.796
Numero MDL MFCD01311709
InChI Key IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC Name [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphane
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 255.0°C to 257.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Condizione di rotazione specifica +167.50° (20°C c=0,3%,toluene)
Rotazione specifica + 167.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 678.79
Percent Purity ≥95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.