Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%
Codice prodotto. 15423257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15423257 250 mg 250mg
11440238 1 g 1g
15413257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15423257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23785.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthy is used as a chiral ligand for metal mediated asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthy is used as a chiral ligand for metal mediated asymmetric catalysis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76189-55-4
Formula molecolare C44H32P2
Molecular Weight (g/mol) 622.69
Numero MDL MFCD00010805
InChI Key MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto di fusione 239°C to 241°C
Quantità 250 mg
Beilstein 4914063
Indice di Merck 14,1223
Optical Rotation +230° (c=0.3 in Toluene)
IUPAC Name [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane
Peso formulazione 622.69
Percent Purity 98%