Learn More
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10087949 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10087949 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10087949 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15186-48-8 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-carboxaldehyde
CAS 15186-48-8
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0450g/mL
Punti di ebollizione 139.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H10O3
Numero MDL MFCD00269682
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.045
Rotazione specifica +39° to +69° (20°C, 589nm) (C=2, chloroform)
Sinonimo r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
InChI Key YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)C=O)C
IUPAC Name (4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 130.14
PubChem CID 259712
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains various amounts of polymer
Forma fisica Liquid