Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, 98%
Codice prodotto. 10793644 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 10793644
Marca: Thermo Scientific Acros 244030250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5856-63-3 | C4H11NO | 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5856-63-3
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Numero MDL MFCD00064419
InChI Key JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, r
PubChem CID 2723856
IUPAC Name 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -2°C
Colore White
Densità 0.9470g/mL
Punti di ebollizione 172°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(NH2)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4495 to 1.4535
Quantità 25 mL
Beilstein 04,III,771
Indice di Merck 10, 429
Gravità specifica 0.947
Condizione di rotazione specifica −10° (19°C c=neat)
Rotazione specifica -10
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: very soluble in most of the usual solvents,hardly soluble in aliphatic hydrocarbons
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks