Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, 97%, ee 98%
Codice prodotto. 11368696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368696 5 g 5g
11358696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368696 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19403.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2549-14-6 | C8H11NO | 137.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2549-14-6
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.182
Numero MDL MFCD00239406
InChI Key ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo r-2-amino-1-phenylethanol, r---2-amino-1-phenylethanol, 1r-2-amino-1-phenylethanol, r-2-amino-1-phenylethan-1-ol, r-, a-aminomethyl benzyl alcohol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem14747, rarechem al bw 2319, chembl19363, r-2-amino-1-phenyl-ethanol
PubChem CID 6951165
IUPAC Name (1R)-2-amino-1-phenylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CN)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol
Punto di fusione 57°C to 63°C
Punti di ebollizione 160°C (17 mmHg)
Odore Amine-like
Note percentuale saggio ee 98%
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 3196196
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −43° (c=2 in Ethanol)
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 97%