Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, 98%
Codice prodotto. 11393146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393146 25 g 25g
11373146 1 g 1g
11383146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11393146 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11030.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Add to basket
CAS: 35320-23-1 | C3H9NO | 75.111 g/mol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is used as a chiral intermediate for the synthesis of pharmaceutical products and agrochemicals. It acts as additives in health care products and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is used as a chiral intermediate for the synthesis of pharmaceutical products and agrochemicals. It acts as additives in health care products and animal feed.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air sensitive and hygroscopic. Keep away from sources of ignition. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35320-23-1
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.111
Numero MDL MFCD00064413
InChI Key BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
PubChem CID 80308
IUPAC Name (2R)-2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(CO)N
Specifications
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Densità 0.965
Punti di ebollizione 174°C to 176°C
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Indice di rifrazione 1.4493
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1718866
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Optical Rotation −22° (c=2 in Ethanol)
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(-)-2-Amino-1-propanol