Learn More
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10346344 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10346344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10346344 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
CAS 58577-87-0
Punto di fusione 34°C to 37°C
Punti di ebollizione 307°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C10H15NO2
Formula lineare C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
Quantità 1 g
Sinonimo r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, h-serinol bzl, r-+-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, 2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 1-propanol, 2-amino-3-phenylmethoxy-, 2r, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, serinol benzyl ether, ambotzhal1055, r-2-amino-3-benzyloxypropan-1-ol
InChI Key ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 181.23
PubChem CID 14118408
Peso formulazione 181.23
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.