Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 98%
Codice prodotto. 10532252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532252 5 g Bottiglia in vetro 5g
10339193 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422470050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4276-09-9
Formula molecolare C5H13NO
Molecular Weight (g/mol) 103.17
Numero MDL MFCD00064297
InChI Key NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 32.0°C to 36.0°C
Colore White to Yellow
Densità 0.9310g/mL
Punti di ebollizione 189.0°C to 190.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.931
Condizione di rotazione specifica −16.50 (20.00°C c=10,EtOH)
Rotazione specifica − 16.50
Sinonimo d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
Peso formulazione 103.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Crystals or Crystalline Mass