Learn More
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin, 97%
Codice prodotto. 11995301 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11995301 5 g 5g
11985301 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995301 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435580050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85951-61-7 | C10H13NO | 163.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85951-61-7
Formula molecolare C10H13NO
Molecular Weight (g/mol) 163.22
InChI Key VIYAPIMIOKKYNF-SECBINFHSA-N
Sinonimo r-2-amino-7-hydroxytetralin, r-2-amino-7-hydroxytetraline, 7r-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, r-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, r-7-amino-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-ol, pubchem17353, 3r-3-aminotetralin-6-ol
PubChem CID 14750917
IUPAC Name (7R)-7-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
SMILES C1CC2=C(CC1N)C=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 143.4°C to 146.3°C
Colore White to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica 90° (19°C ±10,C=0.5 MeOH)
Rotazione specifica 90
Peso formulazione 163.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.