Learn More
(R)-2-Aminobutyric Acid, TRC
Codice prodotto. 30320020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320020 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320020 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6029155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-2-Aminobutyric Acid
CAS 2623-91-8
Formula molecolare C4H9NO2
Quantità 5 g
Sinonimo (R)-2-Amino-butanoic Acid, D-2-Amino-butyric Acid, (-)-2-Aminobutanoic Acid, (-)-2-Aminobutyric Acid, (-)-alpha-Aminobutyric Acid, (2R)-2-Aminobutanoic Acid, (2R)-2-Aminobutyric Acid, (R)-(-)-alpha-Aminobutyric Acid, (R)-2-Aminobutanoic Acid, (R)-alpha-Aminobutyric Acid, D-2-Amino-n-butyric Acid, D-2-Aminobutanoic Acid, D-2-Aminobutyric Acid, D-Butyrine, D-Ethylglycine, D-alpha-Amino-n-butyric Acid, D-alpha-Aminobutyric Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-aminobutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Peso formulazione 103.0633