Learn More
(R)-(-)-2-Aminohexane, ChiPros 99+%, ee 96+%
Codice prodotto. 11334206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334206 25 g 25g
11314206 1 g 1g
11324206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11334206 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19304.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70095-40-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70095-40-8
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.193
Numero MDL MFCD00671627
InChI Key WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo r-2-aminohexane, 2r-hexan-2-amine, r-2-hexylamine, 2-hexanamine, r, r-2-hexaneamine, pubchem6753, 2r-2-hexanamine, r-hexan-2-amine, 2-hexanamine, 2r, r-+-2-aminohexane
PubChem CID 6993464
IUPAC Name (2R)-hexan-2-amine
SMILES CCCCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Aminohexane
Punto di fusione <-20°C
Densità 0.755
Punti di ebollizione 116°C
Punto d'infiammabilità −3°C (26°F)
Note percentuale saggio ee ≥96%
Quantità 25 g
Numero UN UN2733
Beilstein 1718994
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 101.19
Percent Purity ≥99%