Learn More
(R)-2-(Benzyloxy)-4-((5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl)phenyl Neopentyl Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30332081
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30332081 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332081 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28671050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico (R)-2-(Benzyloxy)-4-((5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl)phenyl Neopentyl Sulfate
CAS 2518203-29-5
Formula molecolare C23 H28 O7 S
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H28O7S/c1-23(2,3)16-28-31(25,26)30-20-11-9-18(13-19-10-12-22(24)29-19)14-21(20)27-15-17-7-5-4-6-8-17/h4-9,11,14,19H,10,12-13,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)COS(=O)(=O)Oc1ccc(C[C@@H]2CCC(=O)O2)cc1OCc3ccccc3
IUPAC Name 2,2-dimethylpropyl [4-[[(2S)-5-oxooxolan-2-yl]methyl]-2-phenylmethoxyphenyl] sulfate
Molecular Weight (g/mol) 448.529
Peso formulazione 448.156
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.