Learn More
(R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11935431
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
397246-14-9
C9H19NO4
205.25
KLRRFBSWOIUAHZ-SSDOTTSWSA-N
r-+-2-boc-amino-1,4-butanediol, r-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, r-2-boc-amino-butane-1,4-diol, r-2-boc-amino-1,4-butanediol, tert-butyl n-2r-1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, pubchem15259, ksc498c9f, 1r-3-hydroxy-1-hydroxymethyl propyl carbamic acid tert-butyl ester, r-2-boc-amino-butan-1,4-diol, 2r-tert-butoxycarbonylamino butane-1,4-diol
11954482
tert-butyl N-[(2R)-1,4-dihydroxybutan-2-yl]carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)CO
397246-14-9
C9H19NO4
205.25
KLRRFBSWOIUAHZ-SSDOTTSWSA-N
r-+-2-boc-amino-1,4-butanediol, r-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, r-2-boc-amino-butane-1,4-diol, r-2-boc-amino-1,4-butanediol, tert-butyl n-2r-1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, pubchem15259, ksc498c9f, 1r-3-hydroxy-1-hydroxymethyl propyl carbamic acid tert-butyl ester, r-2-boc-amino-butan-1,4-diol, 2r-tert-butoxycarbonylamino butane-1,4-diol
11954482
tert-butyl N-[(2R)-1,4-dihydroxybutan-2-yl]carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1, 4-butanediol
Punto di fusione 66.4°C to 72.1°C
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Rotazione specifica 7.8
Peso formulazione 205.25
Percent Purity 97%
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.