Learn More
(R)-2-Hydroxybutanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2R)-2-Hydroxybutanoic Acid |
| CAS | 20016-85-7 |
| Formula molecolare | C4 H8 O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Butanoic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanoic acid, 2-hydroxy-, (R)-, Butyric acid, 2-hydroxy-, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxy-n-butyric acid, (-)-2-Hydroxybutanoic acid, (-)-2-Hydroxybutyric acid, (-)-α-Hydroxybutyric acid, (R)-2-Hydro |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](O)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-2-hydroxybutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.105 |
| Peso formulazione | 104.047 |