Learn More
(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester, 95%, (98% ee)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester |
| Nota nome | 95%, (98% e.e.) |
| Colore | Yellow |
| Eccesso enantiomerico | 97.5% min. (GC) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Rotazione specifica | +18° to +21° (25°C, 589nm) (c=1, CH3OH) |
| Peso formulazione | 188.22 |
| Percent Purity | 95%,(98% ee) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.