Learn More
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98%
Codice prodotto. 10862641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10862641 5 mL 5mL
10200800 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10862641 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 376190050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84025-81-0
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.17
InChI Key CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
IUPAC Name (2R)-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
SMILES COCC1CCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9320g/mL
Punti di ebollizione 62.0°C (40.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.932
Rotazione specifica -32.5° to -36.5° (20°C, 589nm) (c=2 in aq HCl)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 115.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.