missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-2-Methylbutyric Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-2-Methylbutyric Acid |
| CAS | 32231-50-8 |
| Formula molecolare | C5H10O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (2R)-2-Methylbutanoic Acid, (-)-2-Methylbutanoic Acid, (R)-(-)-2-Methylbutanoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-2-methylbutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.13 |
| Peso formulazione | 102.0681 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?