Learn More
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211047
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
938-79-4
C10H12O2
164.20
MFCD00063165
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
785330
(2R)-2-phenylbutanoic acid
CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
938-79-4
C10H12O2
164.20
MFCD00063165
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
785330
(2R)-2-phenylbutanoic acid
CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0550g/mL
Punti di ebollizione 130°C (3.0 mbar)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C2H5CH(C6H5)CO2H
Indice di rifrazione 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Beilstein 09,IV,1815
Gravità specifica 1.055
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.