Learn More
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid, 99%
Codice prodotto. 10250303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10250303 5 g 5g
10025842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10250303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378520050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 938-79-4 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 938-79-4
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00063165
InChI Key OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
PubChem CID 785330
IUPAC Name (2R)-2-phenylbutanoic acid
SMILES CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0550g/mL
Punti di ebollizione 130°C (3.0 mbar)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(C6H5)CO2H
Indice di rifrazione 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Beilstein 09,IV,1815
Gravità specifica 1.055
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.