Learn More
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid, 99%
Codice prodotto. 11367436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367436 5 g 5g
11357436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367436 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09464.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 938-79-4 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 938-79-4
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00063165
InChI Key OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
PubChem CID 785330
IUPAC Name (2R)-2-phenylbutanoic acid
SMILES CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Densità 1.055
Punti di ebollizione 270°C to 272°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.515
Quantità 5 g
Beilstein 2327346
Optical Rotation −100° (c=5 in Toluene)
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99%