Learn More
(R)-(-)-2-Phenylglycinol, 98%
Codice prodotto. 10193910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10193910 5 g Bottiglia in vetro 5g
10195293 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10193910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 183820050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56613-80-0 | C8H12NO | 138.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56613-80-0
Formula molecolare C8H12NO
Molecular Weight (g/mol) 138.19
Numero MDL MFCD00008062
InChI Key IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-O
Sinonimo r---2-phenylglycinol, d-phenylglycinol, r-2-phenylglycinol, r-2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethan-1-ol, d-plenylglycinol, r---2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethanol, d-2-phenylglycinol, r-phenylglycinol
PubChem CID 2724025
IUPAC Name (2R)-2-amino-2-phenylethanol
SMILES [NH3+][C@H](CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Phenylglycinol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75°C to 79°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(NH2)CH2OH
Quantità 5 g
Fieser 17,279
Condizione di rotazione specifica −30.50° (20°C c=1,1N HCl)
Rotazione specifica -30.5
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.