Learn More
(R)-(-)-2-Phenylpropionic acid, 99%
Codice prodotto. 10430141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10430141 250 mg Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10430141 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 264662500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-26-5 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Nota nome 99%
CAS 7782-26-5
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 32°C
Colore Beige to Brown
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 115°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C9H10O2
Formula lineare CH3CH(C6H5)CO2H
Indice di rifrazione 1.5232
Numero MDL MFCD00063140
Quantità 250 mg
Beilstein 09, 2417
Gravità specifica 1.1
Condizione di rotazione specifica −75° (20°C c=3,CHCl3)
Rotazione specifica -75
Sinonimo r---2-phenylpropionic acid, r-2-phenylpropanoic acid, 2r-2-phenylpropanoic acid, r-hydratropic acid, --hydratropic acid, r---hydratropic acid, r---2-phenylpropionicacid, r-2-phenylpropionic acid, r-2-phenyl-propionic acid, r-2-phenyl-proprionic acid
InChI Key YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-phenylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.18
PubChem CID 446626
ChEBI CHEBI:43035
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.