Learn More
(R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4380113
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1212734-83-2
C6H10F3N
153.15
NAXDEFXCCITWEU-RXMQYKEDSA-N
r-2-trifluoromethyl piperidine, 2r-2-trifluoromethyl piperidine, r-2-trifluoromethylpiperidine
42580053
(2R)-2-(trifluoromethyl)piperidine
C1CCNC(C1)C(F)(F)F
1212734-83-2
C6H10F3N
153.15
NAXDEFXCCITWEU-RXMQYKEDSA-N
r-2-trifluoromethyl piperidine, 2r-2-trifluoromethyl piperidine, r-2-trifluoromethylpiperidine
42580053
(2R)-2-(trifluoromethyl)piperidine
C1CCNC(C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Punti di ebollizione 80.0°C (200.0 Torr)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 1 g
Peso formulazione 153.15
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.