Learn More
IKA™ R 200 Clamp
Codice prodotto. 10319632 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10319632 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10319632 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003372000
In stock
Specifica
Product Type Clamp
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 130 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fastening T 10 Basic to Stand R 104
Quantità confezione 1 Ea.