Learn More
IKA™ R 2722 H-Stand
Codice prodotto. 10314681 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
1.01 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10314681 1.01 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10314681 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0001412000
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Particularly stable stand with H-shape base which prevents the stand from tipping backwards.
Provides optimum stability required for larger, heavier instruments and attachments, for example with rheological measurements using overhead stirrers. The stand has an adjustment screw which can be used to compensate for an uneven laboratory table surface.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 1.01 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 420 mm
Larghezza (sistema imperiale) base 18 in.
Larghezza (sistema metrico) base 460 mm
Diametro (sistema metrico) asta 34 mm
Capacità 10 kg
Product Type H-Stand