Learn More
(R)-3-Amino-1,2-propanediol, 98%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 397880050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 66211-46-9 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità | 5g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
66211-46-9 | |
91.11 | |
r-3-amino-1,2-propanediol, r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propandiol, 2r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propanediol, r-+-amino-1,2-propanediol, 1-aminoglycerol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2r, pubchem5711, r-3-amino-1,2-propanol | |
(2R)-3-aminopropane-1,2-diol |
C3H9NO2 | |
KQIGMPWTAHJUMN-GSVOUGTGSA-N | |
6994409 | |
C(C(CO)O)N |
Specifica
(R)-3-Amino-1, 2-propanediol | |
163°C (15.0mmHg) | |
5g | |
98% | |
NH2CH2CH(OH)CH2OH | |
KQIGMPWTAHJUMN-GSVOUGTGSA-N | |
(2R)-3-aminopropane-1,2-diol | |
6994409 | |
98% |
Glass bottle | |
54°C to 56°C | |
66211-46-9 | |
C3H9NO2 | |
r-3-amino-1,2-propanediol, r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propandiol, 2r-3-aminopropane-1,2-diol, r-+-3-amino-1,2-propanediol, r-+-amino-1,2-propanediol, 1-aminoglycerol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2r, pubchem5711, r-3-amino-1,2-propanol | |
C(C(CO)O)N | |
91.11 | |
91.11 |
Sicurezza e movimentazione
- (R)-3-Amino-1,2-propanediol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.