Learn More
(R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10272712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10272712 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10180802 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10272712 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 363125000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 170564-98-4
Numero MDL MFCD01311791
InChI Key SEQXIQNPMQTBGN-SECBINFHSA-N
Sinonimo r-1-phenyl-3-propanolamine, r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3r-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, r-beta-phenylalaninol, r-3-amino-3-phenyl-1-propanol, r-3-phenyl-beta-alaninol, r-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, r--phenylalaninol, pubchem13853
PubChem CID 7016858
IUPAC Name (3R)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow or Yellow
Eccesso enantiomerico 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H13NO
Quantità 500 mg
Molecular Weight (g/mol) 151.209
Peso formulazione 151.21
Percent Purity ≥94%
Forma fisica Viscous Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.