Learn More
(R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30327524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327524 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327524 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA615915100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
CAS 170564-98-4
Formula molecolare C9 H13 N O
Quantità 100 mg
Sinonimo Maraviroc Impurity 13
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO/c10-9(6-7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
SMILES N[C@H](CCO)c1ccccc1
IUPAC Name (3R)-3-amino-3-phenylpropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 151.21
Peso formulazione 151.0997