Learn More
(R)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine, 97%
Codice prodotto. 15469307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15469307 250 mg 250mg
15449307 1 g 1g
15459307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15469307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52561.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 140645-23-4 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140645-23-4
Formula molecolare C11H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.309
Numero MDL MFCD03839876
InChI Key WPWXYQIMXTUMJB-SECBINFHSA-N
Sinonimo r-1-boc-3-aminomethyl piperidine, r-n-boc-3-aminomethylpiperidine, r-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3r-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502023
IUPAC Name tert-butyl (3R)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 214.31
Percent Purity 97%