Learn More
(R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11986761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11986761 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11986761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446050010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
CAS 116183-81-4
Punto di fusione 340°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Formula molecolare C4H10N2·2HCl
Quantità 1 g
Rotazione specifica -1.1
Sinonimo 3r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r---3-aminopyrrolidine dihydrochloride, r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine 2hcl, r-+-3-aminopyrrolidine 2hcl, 3r-pyrrolidin-3-amine dihydrochloride, 3r-3-pyrrolidinamine dihydrochloride, r-3-aminopyrrolidine dihydrochloride, 3-pyrrolidinamine, dihydrochloride, r, pubchem5730
InChI Key NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
SMILES C1CNCC1N.Cl.Cl
IUPAC Name (3R)-pyrrolidin-3-amine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 159.06
PubChem CID 13500643
Peso formulazione 159.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.