Learn More
(R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10159699 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10159699 5 g 5g
10453520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10159699 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435820050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 111769-27-8 | Molecular Formula: C11H17NO4S | Molecular Weight: 259.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111769-27-8
Formula molecolare C11H17NO4S
Molecular Weight (g/mol) 259.32
Numero MDL MFCD00040622,MFCD00040622,MFCD00066238
InChI Key BZXPLADBSZWDIH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo r-3-aminotetrahydrofuran tosylate, r-+-tetrahydro-3-furylamine p-toluenesulfonate salt, r---3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r-+-3-aminotetrahydrofuran toluene-4-sulfonate, r---3-aminotetrahydrofurantoluene-4-sulfonate, 3-furanamine, tetrahydro-, r-, 4-methylbenzenesulfonate, c4h9no.c7h8o3s, r-tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulfonate, 3r-oxolan-3-amine; para-toluene sulfonate, 4-methylbenzenesulfonic acid; 3r-tetrahydrofuran-3-amine
PubChem CID 14243169
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonic acid;(3R)-oxolan-3-amine
SMILES NC1CCOC1.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137.3°C to 141°C
Colore White
Analisi elementare 48.91 to 52.99% C, 5.18 to 5.62% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica 4.3
Peso formulazione 259.32
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.