Learn More
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15448266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15448266 250 mg 250mg
15438266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63351.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde is used in the preparation of fluorinated analogs of glutemic and glutamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde is used in the preparation of fluorinated analogs of glutemic and glutamine.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95715-87-0
Formula molecolare C11H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 229.28
Numero MDL MFCD00674064
InChI Key PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo r-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, unii-upk623lv60, r-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4r-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, r-+-3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl r-+-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4r, r-garner aldehyde, r-3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
PubChem CID 178792
IUPAC Name tert-butyl (4R)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](COC1(C)C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.06 g/mL
Punti di ebollizione 67°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 102°C (216°F)
Indice di rifrazione 1.445
Quantità 250 mg
Beilstein 3651554
Sensibilità Air sensitive
Indice di Merck 14,4371
Peso formulazione 229.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid