Learn More
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid, 95%
Codice prodotto. 15489635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15489635 1 g 1g
15409645 250 mg 250mg
15499635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15489635 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52166.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 261380-20-5 | C14H18BrNO4 | 344.205 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261380-20-5
Formula molecolare C14H18BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 344.205
Numero MDL MFCD01320860
InChI Key ZAMLGGRVTAXBHI-LLVKDONJSA-N
Sinonimo boc-r-3-amino-3-4-bromo-phenyl-propionic acid, r-3-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, r-boc-4-bromo-beta-phe-oh, boc-4-bromo-l-beta-phenylalanine, boc-beta-r-4-bromophenylalanine, r-n-boc-3-amino-3-4-bromophenyl propanoic acid, boc-r-4-beta-bromophenylalanine, r-3-boc-amino-3-4-bromophenyl propionic acid, boc-r-4-bromo-beta-phenylalanine, r-n-boc-beta-4-bromophenyl-beta-alanine
PubChem CID 7009110
IUPAC Name (3R)-3-(4-bromophenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Punto di fusione 143°C to 145°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 344.2
Percent Purity 95%