Learn More
(R)-3-(Boc-amino)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar H52749.14
Quantità 25g
Codice prodotto. 15479487
  • dietro preventivo / 25g
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(R)-3-(Boc-amino)piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in methanol and ethanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
C10H20N2O2
25g
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
tert-butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate
1514172
97%
309956-78-3
MFCD03093382
r-3-boc-aminopiperidine, r-3-boc-amino piperidine, r-tert-butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl n-3r-piperidin-3-yl carbamate, tert-butyl r-piperidin-3-ylcarbamate, r-3-tert-butoxycarbonylamino piperidine, r-3-boc-amino-piperidine, r-+-3-tert-butoxycarbonylaminopiperidine, r-piperidin-3-yl-carbamic acid tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCNC1
200.282
200.28
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti