Learn More
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol, 98%
Codice prodotto. 10212762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10212762 1 g Bottiglia in vetro 1g
10679863 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10212762 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366300010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 42969-65-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42969-65-3
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00211237
InChI Key GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
PubChem CID 638102
IUPAC Name (2R)-but-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Nota nome 98% ee
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 108.0°C to 111.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Eccesso enantiomerico 97.5% min. (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4235 to 1.4255
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.89
Condizione di rotazione specifica + 46.70 (20.00°C neat)
Rotazione specifica + 46.70
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98%,98% ee
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.