Learn More
(R)-3-Carboxy-2-(heptanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30395562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395562 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395562 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29449050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-3-Carboxy-2-(heptanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride
CAS 162041-08-9
Formula molecolare C14 H28 N O4 . Cl
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-14(18)19-12(10-13(16)17)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H/t12-;/m1./s1
SMILES [Cl-].CCCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
IUPAC Name [(2R)-3-carboxy-2-heptanoyloxypropyl]-trimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 309.829
Peso formulazione 309.171