Learn More
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, 97%, ee 98%
Codice prodotto. 11339405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339405 25 g 25g
11319405 1 g 1g
11329405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11339405 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18555.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57090-45-6 | C3H7ClO2 | 110.537 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57090-45-6
Formula molecolare C3H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 110.537
Numero MDL MFCD00135169
InChI Key SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Sinonimo r---3-chloro-1,2-propanediol, r-3-chloro-1,2-propanediol, 2r-3-chloropropane-1,2-diol, r-3-chloropropane-1,2-diol, alpha-chlorohydrin,-, unii-64ymo02kae, ccris 7387, 1,2-propanediol, 3-chloro-, r, 64ymo02kae, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2r
PubChem CID 148793
ChEBI CHEBI:18663
IUPAC Name (2R)-3-chloropropane-1,2-diol
SMILES C(C(CCl)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Densità 1.322
Punti di ebollizione 213°C
Punto d'infiammabilità 137°C (279°F)
Note percentuale saggio ee 98%
Indice di rifrazione 1.48
Quantità 25 g
Numero UN UN2689
Beilstein 2202928
Optical Rotation −0.9° (Neat)
Peso formulazione 110.54
Percent Purity 97%