Learn More
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 57090-45-6 |
| Formula molecolare | C3H7ClO2 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | (2R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (2R)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-3-Chloro-1,2-propanediol, (R)-Monochlorohydrin, (R)-alpha-Chlorohydrin |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)CCl |
| IUPAC Name | (2R)-3-chloropropane-1,2-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 110.54 |
| Peso formulazione | 110.0135 |