Learn More
(R)-(+)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 97%
Codice prodotto. 11984651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11984651 5 g 5g
11974651 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11984651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432040050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100306-33-0 | C9H11ClO | 170.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100306-33-0
Formula molecolare C9H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 170.64
InChI Key JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
Sinonimo r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, r-+-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-+-3-chloro-1-phenylpropanol, 1r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenylpropanol, pubchem5738
PubChem CID 642409
IUPAC Name (1R)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 59.5°C to 59.8°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Rotazione specifica +23° to +29° (20°C, 589nm) (c=1 in Chloroform)
Peso formulazione 170.64
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.