Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 98%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol |
| Punto di fusione | 58°C to 60°C |
| Quantità | 250 mg |
| Beilstein | 5250766 |
| Optical Rotation | +26° (c=1 in Chloroform) |
| Peso formulazione | 170.64 |
| Percent Purity | 98% |