Learn More
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, TRC
Codice prodotto. 17921785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17921785 10 g 10g
17931785 5 g 5g
17931145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17921785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37959610G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100306-33-0
Formula molecolare C9 H11 Cl O
Molecular Weight (g/mol) 170.64
Sinonimo (αR)-α-(2-Chloroethyl)benzenemethanol, (R)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
IUPAC Name (1R)-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol
SMILES O[C@H](CCCl)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m1/s1
Peso formulazione 170.0498