Learn More
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11471540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471540 5 g 5g
15477635 250 mg 250mg
11461540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11471540 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26947.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 136725-55-8 | C4H9ClFN | 125.571 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136725-55-8
Formula molecolare C4H9ClFN
Molecular Weight (g/mol) 125.571
Numero MDL MFCD04038717
InChI Key LENYOXXELREKGZ-PGMHMLKASA-N
Sinonimo r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3r-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, r---3-fluoropyrrolidinehydrochloride, r-3-fluoro-pyrrolidine hcl, 3r---3-fluoropyrrolidine hydrochloride, pyrrolidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3r, snxdjhbrbbruuuqx@, r-3-fluoropyrrolidine hcl
PubChem CID 2759162
IUPAC Name (3R)-3-fluoropyrrolidine;hydrochloride
SMILES C1CNCC1F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Punto di fusione 181°C to 184°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 125.57
Percent Purity 97%