Learn More
(R)-3-Hydroxybutanoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16405467
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16405467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16405467 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW051723
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress (R)-3-Hydroxybutanoic acid is a metabolite, and converted from acetoacetic acid catalyzed by 3-hydroxybutyrate dehydrogenase. (R)-3-Hydroxybutanoic acid has applications as a nutrition source and as a precursor for vitamins, antibiotics and pheromones.
(R)-3-Hydroxybutanoic acid is a metabolite, and converted from acetoacetic acid catalyzed by 3-hydroxybutyrate dehydrogenase. (R)-3-Hydroxybutanoic acid has applications as a nutrition source and as a precursor for vitamins, antibiotics and pheromones.
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-3-Hydroxybutanoic acid
Forma fisica Solid-Liquid Mixture
CAS 625-72-9
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H8O3
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo (R)-(-)-3-Hydroxybutanoic acid (R)-3-Hydroxybutyric acid
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (960.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](O)CC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 104.1
Peso formulazione 104.1
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only