Learn More
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452768 250 mg 250mg
15432768 1 g 1g
15442768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15452768 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56307.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86087-24-3
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00067101
InChI Key XDPCNPCKDGQBAN-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo r---3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydrofuran-3-ol, r-3-hydroxytetrahydrofuran, 3r-oxolan-3-ol, 3r-tetrahydrofuran-3-ol, r-+-3-hydroxytetrahydrofuran, r-tetrahydro-furan-3-ol, 3-furanol, tetrahydro-, 3r, pubchem7071, 2-furanyl,tetrahydro-3-hydroxy-, r-9ci
PubChem CID 641512
IUPAC Name (3R)-oxolan-3-ol
SMILES C1COCC1O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Densità 1.097
Quantità 250 mg
Indice di rifrazione 1.45
Punti di ebollizione 181°C
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 98%