Learn More
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15545216 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15545216 1 g 1g
15509911 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15545216 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456780010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Add to basket
CAS: 953780-78-4 | C5H11NO·ClH | 137.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 953780-78-4
Formula molecolare C5H11NO·ClH
Molecular Weight (g/mol) 137.61
InChI Key MSOCQCWIEBVSLF-NUBCRITNSA-N
Sinonimo r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, c5h11no.clh, ksc494m2h, r-3-methylmorpholin hydrochloride, r-3-methylmorpholinehydrochloride, r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 57356922
IUPAC Name (3R)-3-methylmorpholine;hydrochloride
SMILES CC1COCCN1.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Punto di fusione 126.0°C to 128.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Quantità 1 g
Rotazione specifica 1.86
Peso formulazione 137.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.