Learn More
(R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10431250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10431250
Marca: Thermo Scientific Acros 436410010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 334618-23-4
Formula molecolare C5H12N2·2ClH
Molecular Weight (g/mol) 173.09
InChI Key GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Sinonimo r-3-aminopiperidine dihydrochloride, r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine dihydrochloride, r-3-piperidinamine dihydrochloride, 3r-piperidin-3-amine dihydrochloride, r-3-amino-piperidine dihydrochloride, r---3-aminopiperidine 2hcl, r-3-aminopiperidine 2hcl, r-3-amino piperidine dihcl
PubChem CID 16211333
IUPAC Name (3R)-piperidin-3-amine;dihydrochloride
SMILES C1CC(CNC1)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 207.5°C to 211.5°C
Colore Tan to White
Analisi elementare 33.5 to 35.9% C, 15.5 to 16.8% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Rotazione specifica -1° to -3° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Peso formulazione 173.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.