Learn More
(R)-(+)-3-Pyrrolidinol, 98%
Codice prodotto. 10663562 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10663562
Marca: Thermo Scientific Acros 344570050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2799-21-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2799-21-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00145220
InChI Key JHHZLHWJQPUNKB-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo r-3-hydroxypyrrolidine, r-pyrrolidin-3-ol, r-3-pyrrolidinol, 3r-pyrrolidin-3-ol, 3r-3-pyrrolidinol, r-hydroxypyrrolidine, r-+-3-hydroxypyrrolidine, r-hp, 3-pyrrolidinol, 3r, 3r-pyrrolidinol
PubChem CID 2759337
IUPAC Name (3R)-pyrrolidin-3-ol
SMILES C1CNCC1O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-3-Pyrrolidinol
Densità 1.0480g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4870 to 1.491
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.048
Condizione di rotazione specifica +6° (20°C C=3.5,CH3OH)
Rotazione specifica + 6
Peso formulazione 87.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • R-(+)-3-Pyrrolidinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.