Learn More
(R)-4-(1-Aminoethyl)phenol, 97%
Codice prodotto. 15429428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15429428 1 g 1g
15449428 250 mg 250mg
15439428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15429428 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63001.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 134855-89-3 | C8H12BrNO | 218.094 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134855-89-3
Formula molecolare C8H12BrNO
Molecular Weight (g/mol) 218.094
Numero MDL MFCD03844647
InChI Key PZBBMKOZPQAHRA-RGMNGODLSA-N
Sinonimo s-4-1-amino-ethyl-phenol hydrobromid, s---1-4-hydroxyphenyl ethylamine hydrobromide
PubChem CID 49758827
IUPAC Name 4-[(1S)-1-aminoethyl]phenol;hydrobromide
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)O)N.Br
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Colore White
Quantità 1 g
Numero UN UN3259
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid